Anti-EPB41L3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB12438EA 643 EUR InStock
ABNOPAB12438
Anti-EPB41L3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EPB41L3.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EPB41L3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Xenopus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité