Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: SB61a]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3335EA 399 EUR InStock
ABNOMAB3335
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: SB61a]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant GFAP.
Recommended Dilutions: ELISA: 1 ?g
Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: SB61a
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité