Anti-immunodeficiency virus type 1 Vif Mouse Monoclonal Antibody [clone: 319]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2431EA 643 EUR InStock
ABNOMAB2431
Anti-immunodeficiency virus type 1 Vif Mouse Monoclonal Antibody [clone: 319]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant human immunodeficiency virus type 1 Vif.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: immunodeficiency virus type 1 Vif
Clonality: Monoclonal
Clone: 319
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Virus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité