Anti-DO-11.10 TCR Monoclonal Antibody [clone: KJ1-26.1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2424EA 643 EUR InStock
ABNOMAB2424
Anti-DO-11.10 TCR Monoclonal Antibody [clone: KJ1-26.1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against DO-11.10 TCR.
Type: Primary
Antigen: DO-11.10 TCR
Clonality: Monoclonal
Clone: KJ1-26.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité