Anti-Clostridium difficile Toxin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCG4.1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB4039EA 1160 EUR InStock
ABNOMAB4039
Anti-Clostridium difficile Toxin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCG4.1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Clostridium difficile Toxin A.
Type: Primary
Antigen: Clostridium difficile Toxin A
Clonality: Monoclonal
Clone: PCG4.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Bacteria
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité