Anti-HBcAg Monoclonal Antibody [clone: C1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB4775EA 643 EUR InStock
ABNOMAB4775
Anti-HBcAg Monoclonal Antibody [clone: C1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant hepatitis B core Antigen.
Type: Primary
Antigen: HBcAg
Clonality: Monoclonal
Clone: C1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2a
Reactivity: Virus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité