Anti-H2-AB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2025/9/3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB3253EA 399 EUR InStock
ABNOMAB3253
Anti-H2-AB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2025/9/3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native H2-Ab1.
Type: Primary
Antigen: H2-AB1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2025/9/3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité