Anti-CHAF1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: SS 24 1-68]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2354EA 419 EUR InStock
ABNOMAB2354
Anti-CHAF1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: SS 24 1-68]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant CHAF1B.
Recommended Dilutions: Immunoprecipitation: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: CHAF1B
Clonality: Monoclonal
Clone: SS 24 1-68
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Primates
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité