Anti-STRN3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S68]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB2291EA 643 EUR InStock
ABNOMAB2291
Anti-STRN3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S68]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of STRN3.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:5000; Western Blot: 1:250-1:2000
Type: Primary
Antigen: STRN3
Clonality: Monoclonal
Clone: S68
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité