Anti-LDB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB10257EA 772 EUR InStock
ABNOPAB10257
Anti-LDB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Ldb1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:170000; Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: LDB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken, Chimpanzee, Dog, Frog, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité