Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB10055EA 772 EUR InStock
ABNOPAB10055
Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of GSK3B.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000-1:50000; Western Blot: 1:500-1:3000; Immunohistochemistry: 1:200-1:1000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: GSK3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken, Dog, Frog, Human, Rat, Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité