Anti-SPAG7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB21639EA 518 EUR InStock
ABNOPAB21639
Anti-SPAG7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SPAG7.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: SPAG7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité