Anti-TRPV1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB0698EA 399 EUR InStock
ABNOPAB0698
Anti-TRPV1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TRPV1.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: TRPV1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité