Anti-CEL Monoclonal Antibody [clone: KNH-30]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1737EA 904 EUR InStock
ABNOMAB1737
Anti-CEL Monoclonal Antibody [clone: KNH-30]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against CEL.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 5-10 ?g/ml; ELISA: 0.1-1.0 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CEL
Clonality: Monoclonal
Clone: KNH-30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité