Anti-Macrophage/Monocyte Mouse Monoclonal Antibody [clone: RbM2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1735EA 772 EUR InStock
ABNOMAB1735
Anti-Macrophage/Monocyte Mouse Monoclonal Antibody [clone: RbM2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against macrophage/monocyte.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Macrophage/Monocyte
Clonality: Monoclonal
Clone: RbM2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité