Anti-S100 A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8B8,2C8E8,3C8D8]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10365EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10365
Anti-S100 A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C8B8,2C8E8,3C8D8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant S100A1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunohistochemistry: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: S100 A1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C8B8,2C8E8,3C8D8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité