Anti-FFAR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B6]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1725EA 904 EUR InStock
ABNOMAB1725
Anti-FFAR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of O3FAR1.
Recommended Dilutions: Immunoprecipitation: 5 ?g/ml; Flow Cytometry: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: FFAR4
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité