Anti-FFAR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G16]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1714EA 1030 EUR InStock
ABNOMAB1714
Anti-FFAR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G16]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Ffar1.
Recommended Dilutions: Immunocytochemistry: 1 ?g/ml; Flow Cytometry: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: FFAR1
Clonality: Monoclonal
Clone: G16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité