Anti-PRKAA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10302EA 518 EUR InStock
ABNOMAB10302
Anti-PRKAA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant PRKAA1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunohistochemistry: 1:200-1:1000; Immunofluorescence: 1:200-1:1000; Flow Cytometry: 1:200-1:400
Type: Primary
Antigen: PRKAA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité