Anti-STRO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: STRO-1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10247EA 399 EUR InStock
ABNOMAB10247
Anti-STRO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: STRO-1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against of STRO-1.
Type: Primary
Antigen: STRO1
Clonality: Monoclonal
Clone: STRO-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité