Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1QTNF5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: A14-A]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1639EA 399 EUR InStock
ABNOMAB1639
Anti-C1QTNF5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: A14-A]
Anticorps
Rabbit monoclonal antibody raised against synthetic peptide of C1QTNF5.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:5000; ELISA: 1:50000-1:100000

Type: Primary
Antigen: C1QTNF5
Clonality: Monoclonal
Clone: A14-A
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité