Anti-FCGR1C Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 10.1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10245EA 399 EUR InStock
ABNOMAB10245
Anti-FCGR1C Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 10.1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against of FCGR1C.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 4 ?l reagent/100 ?l of whole blood or 10^6 cells
Type: Primary
Antigen: FCGR1C
Clonality: Monoclonal
Clone: 10.1
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-human Primates
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité