Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: Bcl2/100]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10228EA 419 EUR InStock
ABNOMAB10228
Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: Bcl2/100]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of BCL2.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l reagent/100 ?l of whole blood or 10^6 cells
Type: Primary
Antigen: BCL2
Clonality: Monoclonal
Clone: Bcl2/100
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité