Anti-TPM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TM-33]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1530EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1530
Anti-TPM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TM-33]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native tropomyosin.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2-4 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TPM1
Clonality: Monoclonal
Clone: TM-33
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité