Anti-MDR Mouse Monoclonal Antibody [clone: PG-13]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1503EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1503
Anti-MDR Mouse Monoclonal Antibody [clone: PG-13]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native P-Glycoprotein.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1-2 ?g/ml; Immunohistochemistry (Frozen sections): 1-2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MDR
Clonality: Monoclonal
Clone: PG-13
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité