IgG1 Isotype Control [clone: PPV-06]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10151EA 399 EUR InStock
ABNOMAB10151
IgG1 Isotype Control [clone: PPV-06]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a plant pathogen.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 ?g/ml
Type: Control
Antigen: IgG1
Clonality: Monoclonal
Clone: PPV-06
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité