Anti-VCL Mouse Monoclonal Antibody [clone: VIN-54]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1490EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1490
Anti-VCL Mouse Monoclonal Antibody [clone: VIN-54]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native VCL.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml; Immunohistochemistry: Frozen section) (2-4 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: VCL
Clonality: Monoclonal
Clone: VIN-54
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité