Anti-SMAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-89]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1485EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1485
Anti-SMAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-89]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant SMAD4.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2-4 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SMAD4
Clonality: Monoclonal
Clone: IMD-89
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité