Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ-60]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1460EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1460
Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ-60]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant HSPD1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2-4 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 4-8 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: HSPD1
Clonality: Monoclonal
Clone: SJ-60
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité