Anti-CK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CK-7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1442EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1442
Anti-CK7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CK-7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native KRT7.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 2-4 ?g/ml; Immunohistochemistry (Frozen sections): 2-4 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CK7
Clonality: Monoclonal
Clone: CK-7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité