Anti-H5 NS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 41]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10121EA 419 EUR InStock
ABNOMAB10121
Anti-H5 NS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 41]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native Influenza A H5 NS protein.
Type: Primary
Antigen: H5 NS
Clonality: Monoclonal
Clone: 41
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité