Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ZR-1]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB10020EA 1160 EUR InStock
ABNOMAB10020
Anti-PAX8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ZR-1]
Anticorps
Rabbit monoclonal antibody raised against synthetic peptide of PAX8.

Recommended Dilutions: Recommend dilution at 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: PAX8
Clonality: Monoclonal
Clone: ZR-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité