Anti-immunodeficiency virus type 1 p24 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 49]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1342EA 399 EUR InStock
ABNOMAB1342
Anti-immunodeficiency virus type 1 p24 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 49]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human immunodeficiency virus type 1 p24.
Type: Primary
Antigen: immunodeficiency virus type 1 p24
Clonality: Monoclonal
Clone: 49
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité