Anti-I-Ek Mouse Monoclonal Antibody [clone: IE-D6]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1335EA 399 EUR InStock
ABNOMAB1335
Anti-I-Ek Mouse Monoclonal Antibody [clone: IE-D6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native I-Ek.
Type: Primary
Antigen: I-Ek
Clonality: Monoclonal
Clone: IE-D6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité