Anti-ISG15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1090EA 399 EUR InStock
ABNOMAB1090
Anti-ISG15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant ISG15.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: ISG15
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité