Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1889EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1889
Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native HSPB1.
Type: Primary
Antigen: HSPB1
Clonality: Monoclonal
Clone: G3.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité