Anti-GAL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C-1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1884EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1884
Anti-GAL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C-1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant GAL4.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GAL4
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Yeast
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité