Anti-CYP2A6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F16 P2 D8]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1858EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1858
Anti-CYP2A6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F16 P2 D8]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of CYP2A6.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CYP2A6
Clonality: Monoclonal
Clone: F16 P2 D8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité