Anti-CCNE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 168]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1856EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1856
Anti-CCNE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 168]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant CCNE1.
Type: Primary
Antigen: CCNE1
Clonality: Monoclonal
Clone: 168
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Monkey
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité