Anti-CASP8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLICE 1 1-37]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1844EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1844
Anti-CASP8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLICE 1 1-37]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant CASP8.
Type: Primary
Antigen: CASP8
Clonality: Monoclonal
Clone: FLICE 1 1-37
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité