Anti-CASP7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCH3-5]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1843EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1843
Anti-CASP7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MCH3-5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant CASP7.
Type: Primary
Antigen: CASP7
Clonality: Monoclonal
Clone: MCH3-5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité