Anti-BrdU Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: MoBu1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1828EA 643 EUR InStock
ABNOMAB1828
Anti-BrdU Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: MoBu1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against BrdU.
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Monoclonal
Clone: MoBu1
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité