Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB1822EA 518 EUR InStock
ABNOMAB1822
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against AFP.
Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Monoclonal
Clone: C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Dog, Human, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité