Anti-HLAA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-81]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0904EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0904
Anti-HLAA Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-81]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA-Class I.
Type: Primary
Antigen: HLAA
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-81
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité