Anti-HLA-DPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HL-38]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0900EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0900
Anti-HLA-DPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HL-38]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA-DR/HLA-DP.
Type: Primary
Antigen: HLA-DPB1
Clonality: Monoclonal
Clone: HL-38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité