Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-102]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0889EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0889
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-102]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native CD48.
Type: Primary
Antigen: CD48
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-102
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Primates
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité