Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-56]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0887EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0887
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-56]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native PTPRC.
Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-56
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité