Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-59]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0884EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0884
Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-59]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native SPN.
Type: Primary
Antigen: SPN
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-59
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité