Anti-FCGR3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-154]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0879EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0879
Anti-FCGR3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-154]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native FCGR3B.
Type: Primary
Antigen: FCGR3B
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-154
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité