Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-78]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB0875EA 399 EUR InStock
ABNOMAB0875
Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-78]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native MME.
Type: Primary
Antigen: MME
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-78
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité